Läs mer
2-Amino-6-chloropyridine, 97%
Produktkod. 10649579 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10649579 1 g Glasflaska 1g
10758468 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10649579 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45644-21-1 | C5H5ClN2 | 128.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45644-21-1
Molekylformel C5H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 128.56
MDL-nummer MFCD00234068
InChI-nyckel OBYJTLDIQBWBHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-6-aminopyridine, 2-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinamine, 6-chloro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-6-chloro, 6-chloropyridin-2-ylamine, 6-chloro-2-pyridylamine, 6-amino-2-chloropyridine, 2-amino-6-chloropyridine 6-chloropyridin-2-ylamine
PubChem CID 206246
IUPAC-namn 6-kloropyridin-2-amin
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-chloropyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 72.0°C to 73.5°C
Färg Brun till orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 128.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-chloropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.