missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine, Mikromol™
Beskrivning
2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-N-cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine |
| CAS | 120503-69-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-N-cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H10 N6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Abacavir Impurity 1, 1293U86 (GR 264149X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, abacavir (as the succinate salt) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N6/c9-8-13-6-5(10-3-11-6)7(14-8)12-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H4,9,10,11,12,13,14) |
| LEDER | Nc1nc(NC2CC2)c3nc[nH]c3n1 |
| IUPAC-namn | 6-N-cyclopropyl-9H-purine-2,6-diamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?