Läs mer
2-amino-6-etylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11429436
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429436 10 g 10g
11419436 2.5 g 2.5g
11439436 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19146.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21717-29-3 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
Verkan av jod på 2-amino-6-etylpyridin i ett alkaliskt medium ger 2-amino-5-jod-6-etylpyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Jods verkan på 2-amino-6-etylpyridin i
ett alkaliskt medium ger 2-amino-5-jod-6-etylpyridin.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21717-29-3
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.171
MDL-nummer MFCD00218265
InChI-nyckel JXKAUUVMXZIJNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-ethylpyridine, 6-ethyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-ethyl, 6-ethyl-2-pyridylamine, acmc-1clku, 2-pyridinamine,6-ethyl, 2-amino-6-ethyl-pyridine, 6-ethyl-pyridin-2-ylamine
PubChem CID 89021
IUPAC-namn 6-etylpyridin-2-amin
LEDER CCC1=NC(=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-ethylpyridine
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.568
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.