Läs mer
2-Amino-6-fluorobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 11494303
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494303 1 g 1g
11404313 5 g 5g
11414313 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494303 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10919.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 434-76-4 | C7H5FNO2 | 154,12 g/mol
Används i syntesen av en ny bensamid med potent neuroleptisk aktivitet. 5-fluor-2-metyl-3,l-bensoxazin-4-on erhölls från 2-amino-6-fluorbensoesyra. Kondensationen av 2-amino-6-fluorbensoesyrametylester och (4-fluorfenyl)acetylklorid med N,N-dimetylamino-4-pyridin i CH2CI2 för att ge 2-fluoro-6-[2-(4-fluoro-fenyl)-acetylamino]-bensoesyra metylesteryldyl-61 % metylester i. 2 Amino 6-fluorbensoesyra är en annan lättillgänglig synton för konstruktion av monofluorerade heterocykler. Reaktioner av 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-n-D_glukopyranosylbromid (2) med p-hydroxibensaldehyd, trifluormetyl och fluorsubstituerad anilin och 2-amino-6-fluorbensoesyra gav lO-(Pformyl- fenyl1)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-(3-D-glukopyranosid. 2-fluor-6-jodbensoesyra, en lös vit kristall, syntetiserades genom att använda 2-amino-6-fluorbensoesyra som utgångsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid syntes av en ny bensamid med potent neuroleptisk aktivitet. 5-fluor-2-metyl-3,l-bensoxazin-4-on erhölls från 2-amino-6-fluorbensoesyra. Kondensationen av 2-amino-6-fluorbensoesyrametylester och (4-fluorfenyl)acetylklorid med N,N-dimetylamino-4-pyridin i CH2CI2 för att ge 2-fluoro-6-[2-(4-fluoro-fenyl)-acetylamino]-bensoesyra metylesteryldyl-61 % metylester i. 2 Amino 6-fluorbensoesyra är en annan lättillgänglig synton för konstruktion av monofluorerade heterocykler. Reaktioner av 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-n-D_glukopyranosylbromid (2) med p-hydroxibensaldehyd, trifluormetyl och fluorsubstituerad anilin och 2-amino-6-fluorbensoesyra gav lO-(Pformyl- fenyl1)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-(3-D-glukopyranosid. 2-fluor-6-jodbensoesyra, en lös vit kristall, syntetiserades genom att använda 2-amino-6-fluorbensoesyra som utgångsmaterial.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 434-76-4
Molekylformel C7H5FNO2
Molekylvikt (g/mol) 154.12
MDL-nummer MFCD00067781
InChI-nyckel RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
PubChem CID 521142
IUPAC-namn 2-amino-6-fluorbensoesyra
LEDER NC1=CC=CC(F)=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 165 °C till 167 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3540926
Formel vikt 155.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.