Läs mer
2-Amino-6-fluorobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 10148043 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10148043 5 g Glasflaska 5g
10411501 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10148043 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306450050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 434-76-4 | C7H5FNO2 | 154,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 434-76-4
Molekylformel C7H5FNO2
Molekylvikt (g/mol) 154.12
MDL-nummer MFCD00067781
InChI-nyckel RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
PubChem CID 521142
LEDER NC1=CC=CC(F)=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 170 °C till 172 °C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H3(F)COOH
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 2-amino-6-fluorbensoat
Formel vikt 155.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.