Läs mer
2-Amino-6-fluorobenzothiazol, 99 %
Produktkod. 11498307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498307 1 g 1g
11408317 5 g 5g
11418317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18383.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 348-40-3 | C7H5FN2S | 168,189 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-40-3
Molekylformel C7H5FN2S
Molekylvikt (g/mol) 168.189
MDL-nummer MFCD00013336
InChI-nyckel CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546
PubChem CID 319954
IUPAC-namn 6-fluoro-l,3-bensotiazol-2-amin
LEDER C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Smältpunkt 183 °C till 185 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 168.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.