Läs mer
2-amino-6-fluorobenzotiazol, TRC
Produktkod. 30335010
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30335010 100 mg
1 options
Produktkod. 30335010 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA634633100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
CAS 348-40-3
Molekylformel C7H5FN2S
Kvantitet 100 mg
Synonym 6-Fluoro-2-benzothiazolamine, 2-Amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 2-Amino-6-fluorobenzothiazole, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-Fluoro-2-aminobenzothiazole, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluorobenzothiazol-2-amine, 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, NSC 266095, SKA 18
InChI formel InChI=1S/C7H5FN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
LEDER Fc1ccc2NC(=N)Sc2c1
IUPAC-namn 6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Formel vikt 168.0157