missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-6-fluorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-fluorophenol |
| CAS | 53981-25-2 |
| Molekylformel | C6 H6 F N O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 6-Fluoro-2-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6FNO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H,8H2 |
| LEDER | Nc1cccc(F)c1O |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-fluorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.12 |
| Formel vikt | 127.0433 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?