Läs mer
2-Amino-6-fluoropyridine, 97%
Produktkod. 15443967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443967 5 g 5g
15433967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30629.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1597-32-6 | C5H5FN2 | 112.107 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1597-32-6
Molekylformel C5H5FN2
Molekylvikt (g/mol) 112.107
MDL-nummer MFCD04114200
InChI-nyckel UZALKVXCOUSWSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-fluoropyridine, 6-fluoro-pyridin-2-ylamine, 6-fluoro-2-pyridylamine, 6-fluoropyridin-2-ylamine, 6-fluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-fluoro, acmc-209dk6, 6-fluoro-pyridin-2-ylamin, ksc497g8r, 6-amino-2-fluoropyridine
PubChem CID 2761399
IUPAC-namn 6-fluorpyridin-2-amin
LEDER C1=CC(=NC(=C1)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-fluoropyridine
Smältpunkt 58°C to 62°C
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 112.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.