missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-amino-6-heptenosyra hydroklorid, TRC

Produktkod. 30324350
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324350 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30324350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6099401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-heptenoic Acid Hydrochloride
CAS 89895-48-7
Molekylformel C7H14ClNO2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Amino-6-heptenoic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6(8)7(9)10;/h2,6H,1,3-5,8H2,(H,9,10);1H
LEDER NC(C(O)=O)CCCC=C.Cl
IUPAC-namn 2-aminohept-6-enoinsyra väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 179.64
Formel vikt 179.07
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.