Läs mer
2-Amino-6-hydroxy-8-merkaptopurin, 97 %
Produktkod. 10626101 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10626101 25 g Glasflaska 25g
10287030 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10626101 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 295230250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 28128-40-7 | C5H5N5OS | 183,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28128-40-7
Molekylformel C5H5N5OS
Molekylvikt (g/mol) 183.19
MDL-nummer MFCD00075623
InChI-nyckel JHEKNTQSGTVPAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine, 8-mercaptoguanine, 2-amino-8-mercapto-7h-purin-6-ol, 2-amino-8-sulfanyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-1,7,8,9-tetrahydro-2-thioxo-6h-purin-6-one, 2-amino-8-mercapto-1,9-dihydro-purin-6-one, 2-amino-8-thioxo-3,7-dihydropurin-6-one, 2-amino-8-sulfanyl-7h-purin-6-ol, 2-amino-8-sulfanyl-9h-purin-6-ol, 2-amino-8-thioxo-1,7,8,9-tetrahydro-purin-6-one
PubChem CID 2725005
IUPAC-namn 2-amino-8-sulfanyliden-7,9-dihydro-3H-purin-6-on
LEDER C12=C(NC(=NC1=O)N)NC(=S)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 183.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.