missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine |
| CAS | 6324-72-7 |
| Molekylformel | C5 H5 N5 O S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5OS/c6-4-8-2-1(3(11)10-4)7-5(12)9-2/h(H5,6,7,8,9,10,11,12) |
| LEDER | Nc1nc(O)c2nc(S)[nH]c2n1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-8-sulfanyl-9H-purin-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.19 |
| Formel vikt | 183.0215 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?