missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-amino-6-hydroxybenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-amino-6-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 567-62-4 |
| Molekylformel | C7H7NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| LEDER | Nc1cccc(O)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0426 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?