Läs mer
2-Amino-6-iodopurine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15438137
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438137 5 g 5g
15428137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51672.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19690-23-4
Molekylformel C5H4IN5
Molekylvikt (g/mol) 261.03
MDL-nummer MFCD03840496,MFCD08706375
InChI-nyckel CQYPNVKLVHHOSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-iodopurine, 6-iodo-9h-purin-2-amine, 2-amino-6-iodo purine, 2-amino-6-iodo-7h-purine, pubchem9213, 6-iodo-2-aminopurine, 2-amino-6-iodo-purine, 6-iodopurine-2-ylamine, acmc-1caa5, amtns010
PubChem CID 6101575
IUPAC-namn 6-iodo-7H-purin-2-amine
LEDER NC1=NC(I)=C2NC=NC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-iodopurine
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 261.02
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.