Läs mer
2-amino-6-jodopurin, TRC
Produktkod. 30320192
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30320192 10 g
1 options
Produktkod. 30320192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61172110G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-iodopurine
CAS 19690-23-4
Molekylformel C5H4IN5
Kvantitet 10 g
Synonym 6-Iodo-9H-purin-2-amine, NSC 45154
InChI formel InChI=1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
LEDER IC1=C2N=CN=C2NC(=N)N1
IUPAC-namn 6-jod-1,3-dihydropurin-2-imin
Molekylvikt (g/mol) 261.02
Formel vikt 260.9511