Läs mer
2-amino-6-jodopurin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-iodopurine |
| CAS | 19690-23-4 |
| Molekylformel | C5H4IN5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 6-Iodo-9H-purin-2-amine, NSC 45154 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| LEDER | IC1=C2N=CN=C2NC(=N)N1 |
| IUPAC-namn | 6-jod-1,3-dihydropurin-2-imin |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.02 |
| Formel vikt | 260.9511 |