Läs mer
2-Amino-6-mercaptopurine-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-mercaptopurine-13C2,15N |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| Formel vikt | 170.0303 |
| Procent renhet | >95% |