Läs mer
2-Amino-6-mercaptopurine-9-D-riboside Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-mercaptopurine-9-D-riboside Hydrate |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-6-mercaptopurine-9-D-riboside Hydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 1 g |