Läs mer
2-amino-6-metoxibensoesyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427057
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427057 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15427057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34128.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 53600-33-2 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-methoxybenzoic acid
CAS 53600-33-2
Smältpunkt ∽85 °C (dekomposition)
Molekylformel C8H9NO3
MDL-nummer MFCD01941328
Kvantitet 1 g
Synonym 6-methoxyanthranilic acid, 6-amino-o-anisic acid, 2-amino-6-methoxy-benzoic acid, 2-amino-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy anthranilic acid, pubchem4706, 3-amino-2-carboxyanisole, 6-methoxy-anthranilic acid, 2-carboxy-3-methoxyaniline
InChI-nyckel DYZDIWNRWSNVPT-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)N
IUPAC-namn 2-amino-6-metoxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 167.164
PubChem CID 2735357
Formel vikt 167.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.