Läs mer
2-Amino-6-methoxybenzothiazole, 98%
Produktkod. 11470987
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470987 50 g 50g
11460987 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23380.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1747-60-0 | C8H8N2OS | 180.225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1747-60-0
Molekylformel C8H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 180.225
MDL-nummer MFCD00005787
InChI-nyckel KZHGPDSVHSDCMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-amino-6-methoxy benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy-2-benzothiazolamine, 6-methoxybenzothiazol-2-ylamine, unii-lat2842yvx, ccris 1393
PubChem CID 15630
IUPAC-namn 6-metoxi-l,3-bensotiazol-2-amin
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Smältpunkt 161°C to 164°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Formel vikt 180.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.