Läs mer
2-Amino-6-methoxybenzothiazole, 98%
Produktkod. 10256130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10256130 50 g Glasflaska 50g
10201932 5 g Glasflaska 5g
10791251 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10256130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172020500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1747-60-0 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1747-60-0
Molekylformel C8H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 180.23
MDL-nummer MFCD00005787
InChI-nyckel KZHGPDSVHSDCMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-amino-6-methoxy benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy-2-benzothiazolamine, 6-methoxybenzothiazol-2-ylamine, unii-lat2842yvx, ccris 1393
PubChem CID 15630
IUPAC-namn 6-metoxi-l,3-bensotiazol-2-amin
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 162°C to 169°C
Färg Beige till vit eller grålila
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Beilstein 27, II, 334
Formel vikt 180.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.