Läs mer
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine, 98%
Produktkod. 15488288
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488288 5 g 5g
15498288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61729.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21901-29-1 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
2-Amino-6-metyl-3-nitropyridin används som mellanprodukt i organisk syntes och används inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Amino-6-metyl-3-nitropyridin används som mellanprodukt i organisk syntes och används inom
medicin.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på en sval, torr och väl ventilerad plats. Förvara behållaren väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21901-29-1
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.141
MDL-nummer MFCD00047443
InChI-nyckel LCJXSRQGDONHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-nitro-6-picoline, 2-amino-6-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-methylpyridine, 6-amino-5-nitro-2-picoline, 6-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 6-methyl-3-nitro, 6-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 2-amino-3-nitro-6-picoline 2-amino-6-methyl-3-nitropyridine
PubChem CID 226028
IUPAC-namn 6-metyl-3-nitropyridin-2-amin
LEDER CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.