Läs mer
2-Amino-6-methyl-4(3H)-quinazolone, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333586
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333586 1 g 1g
11343586 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14558.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50440-82-9 | Molecular Formula: C9H9N3O | Molecular Weight: 175.191 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för läkemedel
.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50440-82-9
Molekylformel C9H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 175.191
MDL-nummer MFCD00236015
InChI-nyckel DJYDUJAKTAWKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylquinazolin-4 3h-one, 2-amino-6-methyl-4 3h-quinazolone, 2-amino-6-methyl-3h-quinazolin-4-one, 2-amino-6-methyl-4 3h-quinazolinone, acmc-1aogs, chembl7222, 2-amino-4-hydroxy-6-methylquinazoline, 2-amino-6-methylquinazolin-4 1h-one, 6-methyl-2-aminoquinazolin-4 3h-one, 2-amino-6-methyl-3-hydroquinazolin-4-one
PubChem CID 4151444
IUPAC-namn 2-amino-6-metyl-lH-kinazolin-4-on
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)NC(=NC2=O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-methyl-4(3H)-quinazolone
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 609421
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 175.19
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.