Läs mer
2-amino-6-metylbensoesyra, 98 %
Produktkod. 11452198
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452198 5 g 5g
11462198 25 g 25g
11472198 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15187.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 4389-50-8 | C8H8NO2 | 150,16 g/mol
2-amino-6-metylbensoesyra reagerar med cyanbromid för att framställa 2-amino-5-metyl-benso[d][1,3]oxazin-4-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-amino-6-metylbensoesyra reagerar med cyanbromid för att framställa 2-amino-5-metyl-benso[d][1,3]oxazin-4-on.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4389-50-8
Molekylformel C8H8NO2
Molekylvikt (g/mol) 150.16
MDL-nummer MFCD00007809
InChI-nyckel XHYVBIXKORFHFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-methylanthranilic acid, 6-amino-o-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-6-methyl, 2-amino-6-methyl-benzoic acid, 6-methylanthranilate, pubchem4957, acmc-209jvt, 6-methyl anthranilic acid, 3-amino-2-carboxytoluene, 2-carboxy-3-methylaniline
PubChem CID 151210
IUPAC-namn 2-amino-6-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC=CC(N)=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-methylbenzoic acid
Smältpunkt ∼127°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2803391
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 151.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.