Läs mer
2-Amino-6-methylbenzothiazole, 99%
Produktkod. 11435397
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435397 100 g 100g
11425397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23422.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2536-91-6 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2536-91-6
Molekylformel C8H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 164.23
MDL-nummer MFCD00005789
InChI-nyckel DZWTXWPRWRLHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylbenzothiazole, 6-methylbenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methyl, 6-methyl-2-aminobenzothiazole, 2-methylbenzothiazol-2-amine, 6-methyl-2-benzothiazolylamine, benzothiazole, 2-amino-6-methyl, 6-methyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-amino-6-methyl-benzothiazole, 6-methyl-2-benzothiazolamine
PubChem CID 17335
IUPAC-namn 6-metyl-l,3-bensotiazol-2-amin
LEDER CC1=CC=C2N=C(N)SC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-methylbenzothiazole
Smältpunkt 139°C to 142°C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 164.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.