missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-6-methyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole Hydrochloride Hydrate, TRC

Produktkod. 30136463
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136463 5 mg
30133485 25 mg
17924715 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136463 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6161005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 210049-10-8
Molekylformel C11 H10 N4 . Cl H . H2 O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-methyldipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole Hydrochloride Hydrate
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room Temperature
Formel vikt 252.0778
MDL-nummer MFCD00210744
Renhet >95% (HPLC)
Molekylvikt (g/mol) 252.7, 252.70
InChI-nyckel WSBNFZWVPJAQMQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.Cl.CC1=CC=CN2C1=NC1=CC=C(N)N=C21
IUPAC-namn 10-methyl-1,3,8-triazatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-2,4,6,8,10,12-hexaen-4-amine hydrate hydrochloride
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.