Läs mer
2-amino-6-metylpyridin, 99 %
Produktkod. 11438663
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438663 500 g 500g
11428663 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438663 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10444.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1824-81-3
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00006331
InChI-nyckel QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
PubChem CID 15765
IUPAC-namn 6-metylpyridin-2-amin
LEDER CC1=CC=CC(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-methylpyridine
Smältpunkt 41 °C till 45 °C
Kokpunkt 208 °C till 209 °C
Flampunkt 103 °C (217 °F)
Odör Obehagligt
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 107048
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.