Läs mer
2-amino-6-metylpyrimidin-4(3H)-one, TRC
Produktkod. 30336599
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30336599 1 g
1 options
Produktkod. 30336599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA8981431G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
CAS 3977-29-5
Molekylformel C5 H7 N3 O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
LEDER Cc1cc(O)nc(N)n1
IUPAC-namn 2-amino-6-metylpyrimidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 125.13
Formel vikt 125.0589