missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-6-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-6-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 50573-74-5 |
| Molekylformel | C7H6N2O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 6-Nitroanthranilic Acid, NSC 36953 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| LEDER | O=C(O)C=1C(N)=CC=CC1N(=O)=O |
| IUPAC-namn | 2-amino-6-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.13 |
| Formel vikt | 182.0328 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?