Läs mer
2-amino-6-pikolin, 98 %
Produktkod. 10754591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10754591 500 g Glasflaska 500g
10409590 5 g Glasflaska 5g
10754401 100 g Glasflaska 100g
10626914 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10754591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104405000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1824-81-3
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00006331
InChI-nyckel QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
PubChem CID 15765
IUPAC-namn 6-metylpyridin-2-amin
LEDER CC1=CC=CC(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-picoline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40 °C till 45 °C
Färg Gult
Kokpunkt 208 °C till 209 °C
Flampunkt 103 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 22, V,9, 210
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer och klorerade lösningsmedel, sparsamt lösliga i toluen
Formel vikt 108.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-picoline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.