missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-2-Amino-6-propionamido-d3-tetrahydrobenzothiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-2-Amino-6-propionamido-d3-tetrahydrobenzothiazole |
| CAS | 1217644-20-6 |
| Molekylformel | C10H12D3N3OS |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzothiazol-6-yl)propionamide-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3OS/c1-2-9(14)12-6-3-4-7-8(5-6)15-10(11)13-7/h6H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)(H,12,14)/t6-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CC(=O)N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| IUPAC-namn | N-[(6S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]-3,3,3-trideuteriopropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.33 |
| Formel vikt | 228.1124 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?