Läs mer
2-Amino-6-purinethiol, 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10771345 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10771345 250 mg Glass bottle 250mg
10419780 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10771345 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104482500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 154-42-7
Molekylformel C5H5N5S
Molekylvikt (g/mol) 167.19
MDL-nummer MFCD00233553
InChI-nyckel WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
IUPAC-namn 2-amino-6,7-dihydro-3H-purine-6-thione
LEDER NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-purinethiol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >360.0°C
Färg Yellow to Green
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mg
Beilstein 26, IV, 3926
Merck Index 15, 9490
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in an aqueous naoh solution
Formel vikt 167.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-purinethiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare