Läs mer
2-Amino-6-(trifluorometoxi)bensotiazol, 98 %
Produktkod. 15467858
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15467858 25 g 25g
15457858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61328.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1744-22-5 | C8H5F3N2OS | 234,196 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1744-22-5
Molekylformel C8H5F3N2OS
Molekylvikt (g/mol) 234.196
MDL-nummer MFCD00210213
InChI-nyckel FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
PubChem CID 5070
ChEBI CHEBI:8863
IUPAC-namn 6-(trifluormetoxi)-1,3-bensotiazol-2-amin
LEDER C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Smältpunkt 114 °C till 118 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 748759
Formel vikt 234.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.