Läs mer
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Produktkod. 15535226 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15535226 1 g 1g
15545226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15535226 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456970010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 314-46-5 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 314-46-5
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.14
MDL-nummer MFCD01569538
InChI-nyckel XZBQDBWIRHIZGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl anthranilic acid, pubchem4985, 3-amino-2-carboxybenzotrifluoride, buttpark 24\07-93, 6-trifluoromethyl anthranilicacid, 2-carboxy-3-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 2778508
IUPAC-namn 2-amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER NC1=CC=CC(=C1C(O)=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 133.0°C to 136.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.