Läs mer
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 98+%
Produktkod. 11358746
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358746 100 mg 100mg
11348746 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19443.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34486-24-3 | C6H5F3N2 | 162.115 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34486-24-3
Molekylformel C6H5F3N2
Molekylvikt (g/mol) 162.115
MDL-nummer MFCD03093868
InChI-nyckel NFYYDQMFURPHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-6-trifluoromethylpyridine, 6-trifluoromethyl-2-pyridinamine, 6-trifluoromethyl-2-pyridinylamine, 6-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 6-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-trifluoromethyl, acmc-209i7w
PubChem CID 821024
IUPAC-namn 6-(trifluormetyl)pyridin-2-amin
LEDER C1=CC(=NC(=C1)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 86°C to 89°C
Kvantitet 100 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 473259
Formel vikt 162.11
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.