Läs mer
2-Amino-7-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (N-7 Isomer of Ganciclovir), Mikromol™
Beskrivning
2-Amino-7-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (N-7 Isomer of Ganciclovir)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (N-7 Isomer of Ganciclovir) |
| CAS | 84222-50-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one (N-7 Isomer of Ganciclovir) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H13 N5 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ganciclovir Imp. H (EP), 2-Amino-7-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, N-7 Isomer of Ganciclovir, Ganciclovir Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)14(3-11-7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17) |
| LEDER | NC1=Nc2ncn(COC(CO)CO)c2C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-7-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-1H-purin-6-one |
| Visa mer |