Läs mer
2-amino-7-bromofluoren, teknik. 90 %
Produktkod. 15471588
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471588 5 g 5g
15481588 250 mg 250mg
15461588 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55370.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 6638-60-4 | C13H10BrN | 260,134 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Svårlöslig i vatten. (0,724 mg/L)
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6638-60-4
Molekylformel C13H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 260.134
MDL-nummer MFCD00001127
InChI-nyckel RJWYTISHBMNMOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-7-bromofluorene, 2-bromo-7-aminofluorene, fluoren-2-amine, 7-bromo, 7-bromo-9h-fluoren-2-ylamine, 9h-fluoren-2-amine, 7-bromo, 7-bromofluorene-2-ylamine, acmc-20a5iw, 2-amino-7-bromo-9h-fluorene, 9h-fluoren-2-amine,7-bromo, 7-bromanyl-9h-fluoren-2-amine
PubChem CID 23126
IUPAC-namn 7-brom-9H-fluoren-2-amin
LEDER C1C2=C(C=CC(=C2)N)C3=C1C=C(C=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-7-bromofluorene
Smältpunkt 148 °C till 149 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten. (0,724 mg/L)
Formel vikt 260.13
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.