Läs mer
2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClN5O/c8-1-3-2-10-4-5(11-3)12-7(9)13-6(4)14/h2H,1H2,(H3,9,11,12,13,14) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 211.0261 |