Läs mer
2-Amino-7-hydroxy-1,8-naphthridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-7-hydroxy-1,8-naphthridine |
| CAS | 1931-44-8 |
| Molekylformel | C8 H7 N3 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O/c9-6-3-1-5-2-4-7(12)11-8(5)10-6/h1-4H,(H3,9,10,11,12) |
| LEDER | Nc1ccc2ccc(O)nc2n1 |
| IUPAC-namn | 7-amino-1,8-naphthyridin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0589 |