missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-7-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-7-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone |
| CAS | 694514-39-1 |
| Molekylformel | C7H7N5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-7-(hydroxymethyl)-4(3H)-pteridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)9-1-3(2-13)10-5/h1,13H,2H2,(H3,8,10,11,12,14) |
| LEDER | NC1=Nc2nc(CO)cnc2C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-7-(hydroxymethyl)-3H-pteridin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.16 |
| Formel vikt | 193.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?