missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-7-nitrofluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-7-nitrofluorene |
| CAS | 1214-32-0 |
| Molekylformel | C13 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15(16)17)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,14H2 |
| LEDER | Nc1ccc2c(Cc3cc(ccc23)[N+](=O)[O-])c1 |
| IUPAC-namn | 7-nitro-9H-fluoren-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.23 |
| Formel vikt | 226.0742 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?