Läs mer
2-amino-9,9-dimetylfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492109
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492109 5 g 5g
15402119 250 mg 250mg
15482109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64771.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 108714-73-4 | Molecular Formula: C15H15N | Molecular Weight: 209.292 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108714-73-4
Molekylformel C15H15N
Molekylvikt (g/mol) 209.292
MDL-nummer MFCD09953790
InChI-nyckel GUTJITRKAMCHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-9,9-dimethylfluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-amine, 2-amino-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylamine, 9,9-dimethyl9h-fluorene-2-amine, pubchem23234, ksc495c6d, 9,9-dimethyl-2-aminofluorene, 2-amino-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-fluoren-2-amine
PubChem CID 22617093
IUPAC-namn 9,9-dimetylfluoren-2-amin
LEDER CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-9,9-dimethylfluorene
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 15506865
Formel vikt 209.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.