Läs mer
2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-on (Guanosin), Mikromol™
Produktkod. 17993876
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993876 25 mg
17981976 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17993876 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0784.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Guanosin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Guanosine)
CAS 118-00-3
Analyt- eller komponentnamn 2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Guanosine)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 N5 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Amino-9-beta-D-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Adenosine Imp. H (EP), Guanosine, Adenosine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
LEDER NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 283.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 283,0917 g/mol