Läs mer
2-amino-9-fluorenon, 98 %
Produktkod. 15461168
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461168 1 g 1g
15471168 5 g 5g
15481168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55048.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
CAS: 3096-57-9 | C13H9NO | 195,22 g/mol
2-Amino-9-fluorenon används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Amino-9-fluorenon används som en aktiv farmaceutisk intermediär.
Löslighet
Lösligt i alkohol och eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3096-57-9
Molekylformel C13H9NO
Molekylvikt (g/mol) 195.22
MDL-nummer MFCD00001157
InChI-nyckel SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-9-fluorenone, 2-amino-9h-fluoren-9-one, 2-aminofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2-amino, 9h-fluoren-9-one,2-amino, fluoren-9-one, 2-amino, 9h-fluoren-9-one, 2-amino-9ci, 2-amino-fluorenon, 2-aminofluorenone-9, 2-aminofluorene-9-one
PubChem CID 18357
IUPAC-namn 2-aminofluoren-9-on
LEDER NC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-9-fluorenone
Smältpunkt 157°C to 160°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formel vikt 195.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.