missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole-15N3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole-15N3 |
| CAS | 1189920-50-0 |
| Molekylformel | C11H915N3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Amino-9H-Pyrido[2,3-B]Indole 15N3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3/c12-10-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)13-11(8)14-10/h1-6H,(H3,12,13,14)/i12+1,13+1,14+1 |
| LEDER | [15NH2]c1ccc2c3ccccc3[15nH]c2[15n]1 |
| IUPAC-namn | 9H-(115N)pyridino[2,3-b]indol-2-(15N)amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.19 |
| Formel vikt | 186.0708 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?