Läs mer
2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3/c12-10-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)13-11(8)14-10/h1-6H,(H3,12,13,14) |
| Formel vikt | 183.0796 |
| Procent renhet | >95% |