Läs mer
2-Amino Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino Adenosine |
| CAS | 2096-10-8 |
| Molekylformel | C10 H14 N6 O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N6O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H4,11,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.26 |
| Formel vikt | 282.1077 |