Läs mer
2-Amino-Alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic Acid-d3 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1331670-10-0 |
| Molekylformel | C7H6D3N3O3S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-(Z)-2-methoxyiminoacetic Acid-d3 Methyl Ester, Thiazoximic Acid-d3 Methyl Ester, syn-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic Acid-d3 Methyl Ester, syn-Thiazoximic Acid-d3 Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O3S/c1-12-6(11)5(10-13-2)4-3-14-7(8)9-4/h3H,1-2H3,(H2,8,9)/b10-5- |
| LEDER | NC1=NC(/C(C(OC)=O)=N/OC([2H])([2H])[2H])=CS1 |
| IUPAC-namn | methyl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |