missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-Alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic Acid-d3 |
| CAS | 1331655-54-9 |
| Molekylformel | C6H4D3N3O3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-(Z)-2-methoxyiminoacetic Acid-d3, Thiazoximic Acid-d3, syn-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic Acid-d3, syn-Thiazoximic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/b9-4- |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])O\N=C(/C(=O)O)\c1csc(N)n1 |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.22 |
| Formel vikt | 204.0396 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?