Läs mer
2-Amino-Gamma-oxobenzenebutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-Gamma-oxobenzenebutanoic Acid |
| CAS | 35402-55-2 |
| Molekylformel | C10H11NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c11-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6,11H2,(H,13,14) |
| LEDER | O=C(O)CCC(=O)C=1C=CC=CC1N |
| IUPAC-namn | 4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.2 |